Få mere at vide
Fesoterodine Fumarate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052056
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052056 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3553.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fesoterodine Fumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Fesoterodine Fumarate
CAS 286930-03-8
Analyt- eller komponentnavne (R)-Fesoterodine Fumarate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C26 H37 N O3 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Methyl-propanoic acid 2-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl ester (2E)-2-butenedioate (1:1), Propanoic acid, 2-methyl-, 2-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl ester, (2E)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Fesoterodine fumarate, SMP 8272, SPM 907, Toviaz
InChI formel InChI=1S/C26H37NO3.C4H4O4/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t23-;/m1./s1
SMIL CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(CO)ccc2OC(=O)C(C)C)C(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;[2-[(1R)-3-[di(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl] 2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 527.65
Mængde 100 mg
Formel vægt 527.2883 g/mol