Få mere at vide
Feruloylputrescine Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Feruloylputrescine Trifluoroacetic Acid Salt |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O3/c1-19-13-10-11(4-6-12(13)17)5-7-14(18)16-9-3-2-8-15/h4-7,10,17H,2-3,8-9,15H2,1H3,(H,16,18)/b7-5+ |