Få mere at vide
Ferulinsyre, TRC
Artikelnummer. 30007272
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007272 1 g
17909074 100 mg
17990065 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF3089001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-24-6
Molekylær formel C10 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Synonym Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (7CI,8CI), 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, 3-Methoxy-4-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 4'-Hydroxy-3'-methoxycinnamic acid, Coniferic acid, Ferulaic acid, Ferulic acid, NSC 2821, NSC 51986, NSC 674320
IUPAC navn 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enosyre
SMIL COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferulic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 194.0579
Procent renhed >95%