Få mere at vide
Ferulinsyre (trans-4-hydroxy-3-methoxycinnaminsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17932226
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17932226 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17932226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3388.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ferulsyre (trans-4-hydroxy-3-methoxycinnaminsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Analyt- eller komponentnavne Ferulic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
SMIL COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
IUPAC navn 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 194,0579 g/mol