Få mere at vide
Ferulic acid methyl ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489396
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16489396 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16489396 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW018643
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ferulic acid methyl ester (Methyl ferulate) is a derivative of ferulic acid, isolated from Stemona tuberosa, with anti-inflammatory and antioxidant properties.
Ferulic acid methyl ester is a cell membrane and brain permeable compound, shows free radical scavenging ability, used in the research of neurodegenerative disorders. Ferulic acid methyl ester inhibits COX-2 expression, blocks p-p38 and p-JNK in primary bone marrow derived-macrophages.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferulic acid methyl ester
CAS 2309-07-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12O4
Mængde 100 mg
Synonym Methyl ferulate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (480.28 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (9.61 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(/C=C/C1=CC=C(C(OC)=C1)O)OC
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Formel vægt 208.21
Procent renhed 99.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation