missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ferulic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Ferulic Acid-d3 |
| CAS | 860605-59-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 D3 H7 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-[4-hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]-, (2E)- (9CI), (2E)-3-(4-Hydroxy-3-[methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid-d3, (E)-Ferulic-D3 acid (methyl-D3), trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid D3, trans-Ferulic-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(\C=C\C(=O)O)ccc1O |
| IUPAC navn | (E)-3-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.202 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?