Få mere at vide
Ferulic Acid, 99.4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468050 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11468050 100 g
11448050 5 g
11458050 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468050 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210168580
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-24-6
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
InChI nøgle KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferulic Acid
Analyseprocentområde 99.4%
Mængde 100 g
Formel vægt 194.19
Fysisk form Krystallinsk