Få mere at vide
Ferulic Acid, 99.4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11458050 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11458050 25 g
11448050 5 g
11468050 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458050 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210168525
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-24-6
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
InChI nøgle KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferulic Acid
Analyseprocentområde 99.4%
Mængde 25 g
Formel vægt 194.19
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferulic Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid