Få mere at vide
Ferulinsyre 4-O-beta-D-glucuronid dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30132715
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132715 50 mg
30004059 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF30891050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86321-24-6
Molekylær formel C16H18O10
Molekylvægt (g/mol) 370.31
Synonym Ferulic Acid-B-O-B-D-Glucuronide
SMIL [Na+].[Na+].COc1cc(C=CC(=O)[O-])ccc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferulic Acid 4-O-Beta-D-Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18O10/c1-24-9-6-7(3-5-10(17)18)2-4-8(9)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2-6,11-14,16,19-21H,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/b5-3+/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Procent renhed >95%