Få mere at vide
MedChemExpress Fertirelin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.52% |
| CAS | 38234-21-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1153.29 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 2 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (86.71 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (86.71 mM∣Need ultrasonic) |