Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ferrules til Thermo Scientific™ og Agilent™ instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Ferrules-instrumenter for at sikre optimal ydeevne af dit Thermo Scientific og Agilent GC-instrumentet. De fås i tre forskellige materialer og i forskellige dimensioner for at rumme en række instrumenter og anvendelser.
- Fås i 100% grafit-ferrules, 15% grafit/85% vespel
- Ferrules til forskellige typer injektorer og detektorer
Bestillingsinformation
Pakket i forurenende, individuelle blisterpakker.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ferrule |
| Diameter (metrisk) | For 0,32 mm ID-kolonne |
| Til brug med (udstyr) | SSL-injektorer og detektorer til Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien eller Agilent GC-instrumenter |
| Materiale | 15 % grafit, 85 % Vespel |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |