Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ferrules til Thermo Scientific™ og Agilent™ instrumenter
Artikelnummer. 10120513 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
100% grafit
15 % grafit, 85 % Vespel
Diameter (metrisk):
For 0,1 til 0,25 mm ID-kolonne
For 0,1 til 0,32 mm ID-kolonne
For 0,32 mm ID-kolonne
For 0,45 til 0,53 mm ID-kolonne
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10120513 15 % grafit, 85 % Vespel For 0,1 til 0,25 mm ID-kolonne Pakke med 10
10756334 100% grafit For 0,1 til 0,32 mm ID-kolonne Pakke med 10
10672674 100% grafit For 0,45 til 0,53 mm ID-kolonne Pakke med 10
10774827 15 % grafit, 85 % Vespel For 0,32 mm ID-kolonne Pakke med 10
10394473 15 % grafit, 85 % Vespel For 0,45 til 0,53 mm ID-kolonne Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10120513 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 290VA191
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Sørg for pålidelige forbindelser for Thermo Scientific™ TRACE™ 1300/1600-serien og Agilent GC-instrumenter med disse Thermo Scientific™ ferruler
Brug Thermo Scientific™ Ferrules-instrumenter for at sikre optimal ydeevne af dit Thermo Scientific og Agilent GC-instrumentet. De fås i tre forskellige materialer og i forskellige dimensioner for at rumme en række instrumenter og anvendelser.
  • Fås i 100% grafit-ferrules, 15% grafit/85% vespel
  • Ferrules til forskellige typer injektorer og detektorer
Bestillingsinformation
Pakket i forurenende, individuelle blisterpakker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule
Diameter (metrisk) For 0,1 til 0,25 mm ID-kolonne
Til brug med (udstyr) SSL-injektorer og detektorer til Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien eller Agilent GC-instrumenter
Materiale 15 % grafit, 85 % Vespel
Mængde Pakke med 10 stk.