Få mere at vide
Trajan™ Shimadzu 14A Split / Splitless FocusLiner
Artikelnummer. 12924001
Skift visning
Mængde:
1 stk.
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12924001 5/pakke Pakke med 5
12934001 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12924001 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 092065
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Shimazdu-instrumenter
Tekniske data
Produkttype Split/Splitless Focus Liner
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 99 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm