Få mere at vide
Ferrozine mono-sodium salt hydrate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31100961
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
31100961 25 g
1 options
Artikelnummer. 31100961 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD0082776825g
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrozine mono-sodium salt hydrate
CAS 63451-29-6
Molekylær formel C20H15N4NaO7S2
MDL nummer MFCD00150794
Mængde 25 g
SMIL OS(=O)(C1=CC=C(C2=NN=C(C3=NC=CC=C3)N=C2C4=CC=C(S([O-])(=O)=O)C=C4)C=C1)=O.O.[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 510.48
Procent renhed 98%