Få mere at vide
Jernsulfat Heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30012327
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30012327 10 g
1 options
Artikelnummer. 30012327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF30785010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Mængde 10 g
Molekylær formel Fe . O4 S . 7[H2 O]
Synonym Sulfuric acid, iron(2+) salt, heptahydrate (1:1:7), Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), FerroHepta, Ferrous sulfate heptahydrate, Iron protosulfate, Iron sulfate (FeSO4) heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate (FeSO4.7H2O), Iron(2+) sulfate heptahydrate, Iron(II) sulfate heptahydrate, Ironate, Ironfer, Irosul, Presfersul
InChI formel InChI=1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn jern(2+); sulfat; heptahydrat
Molekylvægt (g/mol) 278.015
Formel vægt 277.961