Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferrous Sulfate |
| Navn note | Heptahydrat |
| CAS | 7782-63-0 |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Tæthed | 1.9g/mL |
| Molekylær formel | FeH14O11S |
| MDL nummer | MFCD00149719 |
| Synonym | iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate |
| InChI nøgle | SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L |
| Vis mere |