Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferrous Sulfate Heptahydrate |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Formel vægt | 278 |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | Not Available |