Få mere at vide
Ferrous Sulfate Heptahydrate, >99%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11455152 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11455152 500 g
11445152 250 g
11465152 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455152 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219466390
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cellekulturreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-63-0
Molekylær formel FeH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 278.01
MDL nummer MFCD00149719
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC navn λ²-jern(2+) heptahydratsulfat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrous Sulfate Heptahydrate
Mængde 500 g
Analyseprocentområde >99%
Formel vægt 278