Få mere at vide
Jernsulfat Heptahydrat, >99%, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11415481 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
11415481 250 g
1 options
Artikelnummer. 11415481 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215804883
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
High-purity crystalline powder intended for laboratory research applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrous Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde >99%
Molekylær formel FeH14O11S
MDL nummer MFCD00149719
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn λ²-jern(2+) heptahydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formel vægt 278
Procent renhed 99%