missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Jernholdige stearat, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 17395293 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17395293 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17395293 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521310980

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ferrous Stearate
CAS 2980-59-8
Molekylær formel C36H70FeO4
Mængde 100 g
InChI nøgle FRVCGRDGKAINSV-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Fe++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
IUPAC navn λ²-jern(2+) dioctadecanoat
Molekylvægt (g/mol) 622.80
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.