Få mere at vide
Jernchlorid tetrahydrat, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11485471 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11485471 1 kg
11475471 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485471 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215804691
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-10-9
Molekylær formel Cl2FeH8O4
Molekylvægt (g/mol) 198.805
InChI nøgle WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC navn dichlorjern;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrous Chloride Tetrahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Formel vægt 198.8