Få mere at vide
Ferrous Bisglycinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferrous Bisglycinate |
| CAS | 20150-34-9 |
| Molekylær formel | 2 C2 H4 N O2 . Fe |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Iron, bis(glycinato-κN,κO)-, Iron, bis(glycinato)- (7CI,8CI), Iron, bis(glycinato-N,O)-, Bis(glycinato-κN,κO)iron, B-Traxim 2C Fe, Bis(glycinato)iron, Fechel, Ferrochel, Ferrous bisglycinate, Ferrous glycinate, Iron bisglycinate, Iron glycinate, Iron preparation SE |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H5NO2.Fe/c2*3-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Fe+2].NCC(=O)[O-].NCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-aminoacetate;iron(2+) |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.96 |
| Formel vægt | 203.9833 |