Få mere at vide
Ferroammoniumsulfathexahydrat, 98,5-101,5 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11432842 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432842 1 kg -
11422842 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432842 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215252391
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-85-9
Molekylvægt (g/mol) 392.13
MDL nummer MFCD00150530
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-jern(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.5-101.5%
Molekylær formel FeH20N2O14S2
Formel vægt 392.1
Procent renhed 98.5% to 101.5%
Grad ACS-reagens