Få mere at vide
Ferroammoniumsulfathexahydrat, 98,5-101,5 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11422842 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422842 500 g 500g
11432842 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422842 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215252390
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-85-9
Molekylvægt (g/mol) 392.13
MDL nummer MFCD00150530
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-jern(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5-101.5%
Molekylær formel Fe[NH4]2[SO4]2 · 6H2O
Formel vægt 392.1
Grad ACS-reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate