Få mere at vide
Ferroquine, MedChemExpress
Beskrivelse
Ferroquine (Ferrochloroquine), a ferrocenyl analogue of Chloroquine, is an antimalarial agent. Ferroquine shows parasiticidal effect on Plasmodium by inducing oxidative stress and the subsequent destruction of the membrane.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferroquine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 185055-67-8 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H24ClFeN3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ferrochloroquine SSR97193 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (19.20 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |