missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ferroprotoporphyrin IX, TRC

Artikelnummer. 30133896
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133896 50 mg
30137591 25 mg
30005205 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133896 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF30761050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14875-96-8
Molekylær formel C34H32FeN4O42
Molekylvægt (g/mol) 616.49
Synonym 1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-divinylporphine-6,7-dipropionic Acid Ferrous Complex, Ferroheme, Hem Fe, Heme, Heme B, Hydrogen [7,12-Diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-κN21,κN22,κN23,κN24]ferrate (heme), Iron Protoporphyrin, Iron Protoporphyrin IX, Iron(II) Protoporphyrin IX, NSC 267100, Protoheme, Protoheme IX, Reduced Hematin, [Dihydrogen 3,7,12,17-tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionato(2-)]iron, (SP-4-2)-[7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-N21,N22,N23,N24]-Ferrate(2-) Dihydrogen, Protoporphyrin Iron Complex, 7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-Porphine-2,18-dipropanoic Acid Iron Complex, (SP-4-2)-[7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-κN21,κN22,κN23,κN24]-ferrate(2-) Dihydrogen;
SMIL OC(CCC1=C(C=C2[N]3=C4C(C)=C2CCC(O)=O)[N]([Fe]35[N]6=C7C=C(C(C=C)=C8C)[N]5C8=C4)C(C=C6C(C=C)=C7C)=C1C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ferroprotoporphyrin IX
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C34H34N4O4.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14+,30-15?,31-16-,32-16?;
Formel vægt 616.1773
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.