Få mere at vide
Ferronil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferronil |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Fe/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| Formel vægt | 115.9197 |