Få mere at vide
Ferroinsulfat (0,025M aq-opløsning) (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30402759
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30402759 25 mL
1 options
Artikelnummer. 30402759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF30755025ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferroin sulfate
CAS 14634-91-4
Molekylær formel C36 H24 Fe N6 . O4 S
Mængde 25 mL
Synonym Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-κN1,κN10)-, (OC-6-11)-, sulfate (1:1), Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline)-, sulfate (1:1) (8CI), Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)-, (OC-6-11)-, sulfate (1:1), Tris(1,10-phenanthroline)iron sulfate (6CI,7CI), Ferroin sulfate, Tris(1,10-phenanthroline)iron(2+) sulfate (1:1), Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate, Tris(o-phenanthroline)iron(2+) sulfate (1:1)
InChI formel InChI=1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].C1=Cc2ccc3C=CC=N4c3c2N(=C1)[Fe+2]456(N7=CC=Cc8ccc9C=CC=N5c9c78)N%10=CC=Cc%11ccc%12C=CC=N6c%12c%10%11
Molekylvægt (g/mol) 692.52
Formel vægt 692.0929