Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferroin indicator solution |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 500 mL |
| Lineær formel | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
| FN nummer | UN3082 |
| IUPAC navn | jern(2+);1,10-phenanthrolin;sulfat |
| Formel vægt | 692,52g/mol |
| Grad | Not Available |
| Emballage | Glass Bottle |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ferroin indicator solution
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate