Få mere at vide
Ferroinindikatoropløsning, 0,025 M, Solstice
Artikelnummer. 15645620
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15645620 50 mL Glasflaske 50ml
15635620 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15645620 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 4627050ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 DKK
    232.87 DKK / 50ml
    Spare 78.13 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Redoxindikator, 0,025 M
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14634-91-4
Molekylær formel C36H24FeN6O4S
Molekylvægt (g/mol) 692.53
MDL nummer MFCD00036428
InChI nøgle CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 84567
IUPAC navn jern(2+);1,10-phenanthrolin;sulfat
SMIL [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferroin indicator solution
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Lugt Lugtfri
Emballage Glasflaske
Lineær formel [Fe(C12H8N2)3]SO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Tæthed 1,006 g/ml ved 20 °C
Farve Rød
Mængde 50 mL
Fysisk form Væske
Formel vægt 692,52g/mol
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Ferroin indicator solution
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate