Få mere at vide
Ferroin Indicator Solution, 0,025M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635620 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
Artikelnummer. 15635620
Brand: Honeywell-Fluka 46270250ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Redox Indikator, 0,025 M
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14634-91-4
Molekylær formel C36H24FeN6O4S
Molekylvægt (g/mol) 692.53
MDL nummer MFCD00036428
InChI nøgle CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 84567
IUPAC navn jern(2+);1,10-phenanthrolin;sulfat
SMIL [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferroin indicator solution
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Lineær formel [Fe(C12H8N2)3]SO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 692.52g/mol
Lugt Odorless
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.006g/mL at 20°C
Farve Rød
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Ferroin indicator solution
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate