Få mere at vide
Ferrocenylacetic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferrocenylacetic acid |
| CAS | 1287-16-7 |
| Molekylær formel | C12H12FeO2 |
| MDL nummer | MFCD00045464 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106 |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.07 |
| Procent renhed | 97% |