missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ferrocenecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30400918
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30400918 2.5 g 2.5g
30408041 5 g -
30406410 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30400918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF3076182.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1271-42-7
Molekylær formel C11H10FeO2
Molekylvægt (g/mol) 230.04
Synonym Iron, (carboxycyclopentadienyl)cyclopentadienyl- (6CI), Carboxyferrocene
IUPAC navn Ferrocenemonocarboxylic acid
SMIL O=C(O)[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ferrocenecarboxylic Acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5O2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,(H,7,8);1-5H;/q2*-1;+2
Formel vægt 230
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.