Få mere at vide
Ferroceneeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30391546
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30391546 1 g
1 options
Artikelnummer. 30391546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF3076051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferroceneacetic Acid
CAS 1287-16-7
Molekylær formel C12H12FeO2
Mængde 1 g
Synonym [(Carboxymethyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, (Carboxymethyl)ferrocene
InChI formel InChI=1S/C7H7O2.C5H5.Fe/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,5H2,(H,8,9);1-5H;/q2*-1;+2
SMIL O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
IUPAC navn Ferrocen (carboxymethyl)
Molekylvægt (g/mol) 244.07
Formel vægt 244.02