Få mere at vide
Ferroceneeddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferroceneacetic Acid |
| CAS | 1287-16-7 |
| Molekylær formel | C12H12FeO2 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | [(Carboxymethyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, (Carboxymethyl)ferrocene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7O2.C5H5.Fe/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,5H2,(H,8,9);1-5H;/q2*-1;+2 |
| SMIL | O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106 |
| IUPAC navn | Ferrocen (carboxymethyl) |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.07 |
| Formel vægt | 244.02 |