Få mere at vide
Ferrocen, TRC
Artikelnummer. 30397233
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30397233 50 g
1 options
Artikelnummer. 30397233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF30759550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrocene
CAS 102-54-5
Molekylær formel 2 C5 H5 . Fe
Mængde 50 g
Synonym Ferrocene (8CI, 9CI, ACI), Bis(cyclopentadienyl)iron, Bis(η-cyclopentadienyl)iron, Bis(η5-cyclopentadienyl)iron, Catane TM, Di-2,4-cyclopentadien-1-yliron, Di-π-cyclopentadienyl iron, Dicyclopentadienyliron, Ferrotsen, Iron bis(cyclopentadienide), Iron dicyclopentadienyl, Iron, bis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)-, NSC 2033, NSC 209798, NSC 44012, PLUTOcen F-C, PLUTOcen G
InChI formel InChI=1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
SMIL [Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
IUPAC navn cyclopentan; Jern
Molekylvægt (g/mol) 186.03
Formel vægt 186.0132