Få mere at vide
Ferrocene-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferrocene-d10 |
| CAS | 12082-87-0 |
| Molekylær formel | 2 C5 D5 . Fe |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ferrocene-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5'-d10 (ACI), Ferrocene-d10 (8 CI, 9 CI), Iron, di(cyclopentadienyl-d5)- (6 CI, 7 CI), Decadeuteroferrocene, Ferrocene-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5 H;/i2*1 D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| SMIL | [Fe].[2 H][C]1 [C]([2 H])[C]([2 H])[C]([2 H])[C]1[2 H].[2 H][C]2 [C]([2 H])[C]([2 H])[C]([2 H])[C]2[2 H] |
| IUPAC navn | iron;1,2,3,4,5-pentadeuteriocyclopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.093 |
| Formel vægt | 196.076 g/mol |
| Vis mere |