Få mere at vide
Ferrocen, 99%
Artikelnummer. 11344949
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344949 50 g 50g
11354949 250 g 250g
11364949 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087202.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186,04 g/mol
Ferrocen bruges som katalysator til kulstofnanorør og raketdrivmidler. Det bruges også i brændstof til benzinmotorer, benzin modbanke, lysfølsomme materialer og udviser anticancer aktivitet. Det fungerer som en lysfølsom katalysator og fremmer den fotokemiske nedbrydning af plastfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-54-5
Molekylær formel C10H10Fe
Molekylvægt (g/mol) 186.04
MDL nummer MFCD00001427
InChI nøgle DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;jern
SMIL [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrocene
Smeltepunkt 173 °C til 174 °C
Farve Gul til Orange
Kogepunkt 249 °C
Lugt Karakteristik
Mængde 50 g
FN nummer UN1325
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Merck Index 14,4037
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 186.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferrocene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.