Få mere at vide
Ferrocene, 98%
Artikelnummer. 10447110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10447110 500 g Plastflaske 500g
10224820 100 g Plastflaske 100g
11975791 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10447110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119145000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-54-5
Molekylær formel C10H10Fe
Molekylvægt (g/mol) 186.04
MDL nummer MFCD00001427
InChI nøgle DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;jern
SMIL [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrocene
Smeltepunkt 173.0°C to 176.0°C
Farve Brun-orange
Kogepunkt 249.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Merck Index 15,4064
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Sublimationspunkt 0100.0°C
Formel vægt 186.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferrocene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.