Få mere at vide
Ferrocen, 98%
Artikelnummer. 10224820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10224820 100 g Plastflaske 100g
10447110 500 g Plastflaske 500g
11975791 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10224820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119141000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-54-5
Molekylær formel C10H10Fe
Molekylvægt (g/mol) 186.04
MDL nummer MFCD00001427
InChI nøgle DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;jern
SMIL [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrocene
Smeltepunkt 173,0 °C til 176,0 °C
Farve Brun-orange
Kogepunkt 249,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15,4064
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og benzen
Sublimationspunkt 0100,0 °C
Formel vægt 186.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferrocene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.