Få mere at vide
Ferroboronpulver, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 17969404
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
17969404 100 g
1 options
Artikelnummer. 17969404 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. IARMFBP20
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
ARMI∣MBH producerer referencematerialer af høj kvalitet med metallegeringscertificering og har opstillet standarder for Spark-OES, ICP, og XRF elementanalyse. Udvalget omfatter stål, aluminium, titanium, nikkel, kobolt, kobber, magnesium og mere.
Ferroboronpulver, 100 gram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten/Nitrogen/Sulfur/Vanadium/Molybdenum/Copper/Nickel/Tin/Zirconium/Calcium/Aluminium/Chromium/Manganese/Titanium/Carbon/Silicon/Boron/Iron
CAS 7439-89-6
Mængde 100 g
Form Fint pulver
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Tungsten 0.0022 %/Nitrogen 0.004 %/Sulfur 0.004 %/Vanadium 0.005 %/Molybdenum 0.008 %/Copper 0.01 %/Nickel 0.012 %/Tin 0.027 %/Zirconium 0.037 %/Calcium 0.04 %/Aluminium 0.049 %/Chromium 0.13 %/Manganese 0.25 %/Titanium 0.28 %/Carbon 0.39 %/Silicon 0.66 %/Boron 18.4 %/Iron 77 %