Få mere at vide
Ferricglycerophosphate (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferricglycerophosphate |
| CAS | 1301-70-8 |
| Molekylær formel | 3 C3 H8 O3 . 2 Fe . 3 H3 O4 P |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/3C3H8O3.2Fe.3H3O4P/c3*4-1-3(6)2-5;;;3*1-5(2,3)4/h3*3-6H,1-2H2;;;3*(H3,1,2,3,4) |
| SMIL | [Fe].[Fe].OCC(O)CO.OCC(O)CO.OCC(O)CO.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | iron;phosphoric acid;propane-1,2,3-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 681.957 |
| Formel vægt | 681.943 |