Få mere at vide
Jernsulfat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11425471 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425471 1 kg -
11405471 250 g 250g
11415471 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425471 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215804291
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 10028-22-5 | Formula: Fe2O12S3 | Weight: 399.858 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-22-5
Molekylær formel Fe2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 399.858
InChI nøgle RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Synonym ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
PubChem CID 24826
ChEBI CHEBI:53438
IUPAC navn jern(3+);trisulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Sulfate
Mængde 1 kg
Formel vægt 399.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferric Sulfate Hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.