Få mere at vide
Jernfosfat, TRC
Artikelnummer. 30135845
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135845 500 mg
30134641 1 g
30012056 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF307535500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10045-86-0
Molekylær formel Fe . O4 P
Molekylvægt (g/mol) 150.816
Synonym Iron Phosphate, Escargo!, Ferramol, Ferric Orthophosphate, Iron Orthophosphate, Iron Phosphate, Iron(III) Phosphate, Sluggo;
IUPAC navn jern(3+); Fosfat
SMIL [Fe+3].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Phosphate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Formel vægt 150.888