Få mere at vide
Ferric Oxide, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15557944 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15557944 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15557944 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 202401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-37-1
Molekylær formel Fe2O3
Molekylvægt (g/mol) 159.69
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trioxodiiron
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Oxide
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Formel vægt 159.69
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 5.24kg