Få mere at vide
Jernnitrat Nonahydrat, (Krystallin), MP Biomedicinske Produkter
Artikelnummer. 11495461 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11495461 1 kg
11485461 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495461 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215804191
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylær formel FeH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 403.99
MDL nummer MFCD00149708
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
IUPAC navn jern(3+) nonahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Nitrate Nonahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Formel vægt 404
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferric Nitrate Nonahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron[III] nitrate nonahydrate