Få mere at vide
Jernnitrat Nonahydrat, >98 %, (krystallinsk/ACS reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11440612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11440612 500 g
1 options
Artikelnummer. 11440612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219404690
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
ACS reagent-grade ferric nitrate nonahydrate for laboratory research applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde >98%
Molekylær formel FeH18N3O18
MDL nummer MFCD00149708
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn jern(3+) nonahydrattrinitrat
Molekylvægt (g/mol) 403.99
PubChem CID 16211566
Formel vægt 404
Grad ACS-reagens