Få mere at vide
Jernnitrat, 9-Hydrat, Krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547944 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15547944 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15547944 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 201801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylær formel FeH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 403.99
MDL nummer MFCD00149708
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Nitrate
Navn note 9-Hydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3]
IUPAC navn jern(3+);trinitrat;nonahydrat
Formel vægt 404
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.68kg