Få mere at vide
Melford Jerncitrat
Artikelnummer. 30018273
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30018273 50 g
1 options
Artikelnummer. 30018273 Leverandør Melford Leverandørnr. F1300050.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 334024-15-6
  • Molekylformel: C 6 H 5 FeO 7 xH2O
  • Molekylvægt: 244,94 (vandfri)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Citrate
CAS 334024-15-6
Mængde 50 g
Molekylær formel C6H5FeO7-XH2O