Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferric chloride, anhydrous |
| Navn note | Kemi |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Tæthed | 2,898 g/cm3 ved 25 °C |
| Formel vægt | 162.21 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Jern(III)chlorid, vandfrit
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i